Merck
685372
2-Amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole
97%
Synonim(y):
4,5,6,7-Tetrahydrobenzothiazoyl-2-ylamine
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H10N2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.23
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
97%
form
solid
mp
86-90 °C
SMILES string
Nc1nc2CCCCc2s1
InChI
1S/C7H10N2S/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H2,(H2,8,9)
InChI key
SMWAOXCEPHEGFV-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)