Przejdź do zawartości
685283
Uracil-15N2,5,6-d2
98 atom % 15N, 91 atom % D
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4D2H215N2O2
Masa cząsteczkowa:
116.09
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
Isotopic purity:
98 atom % 15N, 91 atom % D
Mass shift:
M+4
Form:
solid
isotopic purity
98 atom % 15N, 91 atom % D
form
solid
mass shift
M+4
SMILES string
O=C([15NH]C([2H])=C1[2H])[15NH]C1=O
InChI
1S/C4H4N2O2/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8)/i1D,2D,5+1,6+1
InChI key
ISAKRJDGNUQOIC-IZHGLQQWSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)