Merck
683671
Neopentylboronic acid
≥95%
Synonim(y):
2,2-Dimethylpropylboronic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H13BO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
115.97
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
mp
85-89 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)CB(O)O
InChI
1S/C5H13BO2/c1-5(2,3)4-6(7)8/h7-8H,4H2,1-3H3
InChI key
VCPOZKMTAGEGOT-UHFFFAOYSA-N
General description
May contain varying amounts of anhydride
Application
Reactant for:
  • Preparation of alkylarenes via tetraphosphine-palladium-catalyzed Suzuki cross-coupling with aryl halides
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)