Merck
682276
1,4-Dibromobenzene-13C6
99 atom % 13C
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C6H4Br2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
241.86
UNSPSC Code:
12352101
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Mass shift:
M+6
Form:
solid
isotopic purity
99 atom % 13C
form
solid
mol wt
241.80 by atom % calculation
mass shift
M+6
SMILES string
Br[13c]1[13cH][13cH][13c](Br)[13cH][13cH]1
InChI
1S/C6H4Br2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI key
SWJPEBQEEAHIGZ-IDEBNGHGSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)