Przejdź do zawartości
682071
2-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid cyclic monoester
97%
Synonim(y):
1,3-Dihydro-1-hydroxy-2,1-benzoxaborole, 2-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid hemiester
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H7BO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
133.94
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
95-100 °C
SMILES string
OB1OCc2ccccc12
InChI
1S/C7H7BO2/c9-8-7-4-2-1-3-6(7)5-10-8/h1-4,9H,5H2
InChI key
XOQABDOICLHPIS-UHFFFAOYSA-N
Application
Oxaboroles and benzoxaboroles are useful substrates to prepare allylic and benzylic alcohols via Suzuki coupling.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)