Merck
680176
2-Bromopropane-1,1,1,3,3,3-d6
99 atom % D, 98% (CP)
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CD3)2CHBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
129.03
UNSPSC Code:
12352101
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % D
Assay:
98% (CP)
Mass shift:
M+6
isotopic purity
99 atom % D
assay
98% (CP)
mass shift
M+6
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C(Br)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H7Br/c1-3(2)4/h3H,1-2H3/i1D3,2D3
InChI key
NAMYKGVDVNBCFQ-WFGJKAKNSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
FlameHealth hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - Repr. 1A - STOT RE 2 Inhalation
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
66.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
19.4 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
52809-76-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)