Merck
680168
3-Fluoropiperidine hydrochloride
97%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H10FN · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
139.60
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
97%
form
solid
mp
204 °C (dec.) (lit.)
functional group
fluoro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].FC1CCCNC1
InChI
1S/C5H10FN.ClH/c6-5-2-1-3-7-4-5;/h5,7H,1-4H2;1H
InChI key
RDJUBLSLAULIAT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)