Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 568,00 zł 426,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H15BN2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
246.07
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
426,00 zł
Cena katalogowa568,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
solid
mp
87-91 °C
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc3nonc3c2
InChI
1S/C12H15BN2O3/c1-11(2)12(3,4)17-13(16-11)8-5-6-9-10(7-8)15-18-14-9/h5-7H,1-4H3
InChI key
MQXANAGMQAYTMV-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 97% | description 97% |
| assay 97% | assay 97% | assay 97% | assay 97% |
| mp 87-91 °C | mp 202-206 °C | mp 110-114 °C (lit.) | mp 142-146 °C |
| form solid | form powder | form solid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![Benzo[c][1,2,5]oxadiazole-5-boronic acid pinacol ester 97%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/143/941/5b091bed-2dcd-4ac5-b86d-70df392aabce/640/5b091bed-2dcd-4ac5-b86d-70df392aabce.png)
![1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-5-ylboronic acid pinacol ester 97%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/229/878/3cb4a633-4102-43b4-98c1-34516ab16ca3/640/3cb4a633-4102-43b4-98c1-34516ab16ca3.png)