Przejdź do
677337
3-(2-Oxo-1,2-dihydro-4-quinolinyl)alanine hydrochloride monohydrate
96%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H12N2O3·HCl·H2O
Masa cząsteczkowa:
286.71
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
96%
form
solid
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
257 °C (dec.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
O.Cl.NC(CC1=CC(=O)Nc2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C12H12N2O3.ClH.H2O/c13-9(12(16)17)5-7-6-11(15)14-10-4-2-1-3-8(7)10;;/h1-4,6,9H,5,13H2,(H,14,15)(H,16,17);1H;1H2
InChI key
ZSQZQONBUIXIAB-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)