Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C4H6O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
90.06
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Mass shift:
M+4
isotopic purity
99 atom % 13C
bp
204-205 °C
density
1.17 g/mL at 25 °C
mass shift
M+4
SMILES string
O=[13C]1[13CH2][13CH2][13CH2]O1
InChI
1S/C4H6O2/c5-4-2-1-3-6-4/h1-3H2/i1+1,2+1,3+1,4+1
InChI key
YEJRWHAVMIAJKC-JCDJMFQYSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
208.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
98 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?