Merck
676071
Hydroxyethyl acrylate-1-13C,2,3,3-d3
97% (CP), 99 atom % 13C, 98 atom % D, contains 4-methoxyphenol as stabilizer
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC4D3H5O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
120.13
UNSPSC Code:
12352108
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C, 98 atom % D
Assay:
97% (CP)
Mass shift:
M+4
isotopic purity
99 atom % 13C, 98 atom % D
assay
97% (CP)
contains
4-methoxyphenol as stabilizer
mass shift
M+4
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[2H]\C([2H])=C(/[2H])[13C](=O)OCCO
InChI
1S/C5H8O3/c1-2-5(7)8-4-3-6/h2,6H,1,3-4H2/i1D2,2D,5+1
InChI key
OMIGHNLMNHATMP-YJHZBZHESA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
208.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
98 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
150-76-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)