Merck
675598
Sigma-Aldrich
1,1′-Bis[(2S,5S)-2,5-dimethylphospholano]ferrocene
kanata purity
Synonim(y):
S,S-Me-Ferrocelane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H32FeP2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
414.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352000
Identyfikator substancji w PubChem:
Postać
solid
aktywność optyczna
[α]22/D −331°, c = 1 in chloroform-d
mp
88.9-98.5 °C
ciąg SMILES
[Fe].C[C@H]1CC[C@H](C)P1[C]2[CH][CH][CH][CH]2.C[C@H]3CC[C@H](C)P3[C]4[CH][CH][CH][CH]4
InChI
1S/2C11H16P.Fe/c2*1-9-7-8-10(2)12(9)11-5-3-4-6-11;/h2*3-6,9-10H,7-8H2,1-2H3;/t2*9-,10-;/m00./s1
Klucz InChI
BSLGFLIMECHNTA-VUTIHBPYSA-N
Informacje prawne
Sold in collaboration with Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only. These compounds were made and sold under license from E.I. du Pont de Nemours and Company, which license does not include the right to use the compounds in producing products for sale in the pharmaceutical field.
Ferrocelane is a trademark of Kanata Chemical Technologies, Inc.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)