Merck
674451
Bis(10-carboxydecyl)disulfide
99%
Synonim(y):
11,11′-Dithiobis-undecanoic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H42O4S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
434.70
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
99%
form
solid
mp
93-97 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CCCCCCCCCCSSCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C22H42O4S2/c23-21(24)17-13-9-5-1-3-7-11-15-19-27-28-20-16-12-8-4-2-6-10-14-18-22(25)26/h1-20H2,(H,23,24)(H,25,26)
InChI key
ZVJYVLSWSYMCMF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)