Przejdź do zawartości
672033
(S)-N-Boc-2,3-epoxypropylamine
97%
Synonim(y):
tert-Butyl (2S)-N-(2-oxiranylmethyl)carbamate
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H15NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
173.21
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
Assay:
≥96.5% (GCF), 97%
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥96.5% (GCF), 97%
form
solid
optical purity
ee: ≥99.0% (GC)
mp
48-50 °C
functional group
amine, ether
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)NC[C@H]1CO1
InChI
1S/C8H15NO3/c1-8(2,3)12-7(10)9-4-6-5-11-6/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,9,10)/t6-/m0/s1
InChI key
ZBBGKXNNTNBRBH-LURJTMIESA-N
Application
(S)-N-Boc-2,3-epoxypropylamine can be used:
  • To functionalize detonation nanodiamonds with NH2 functional group to enhance their optical properties.
  • In the synthesis of poly(ethylene glycol) (PEG) based block copolymers, which are further used in the preparation of micelles loaded with mRNA for intracellular mRNA delivery.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)