Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H24O3P2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
326.31
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
Beilstein/REAXYS Number:
9428339
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (31P-NMR), 98%
SMILES string
C[C@@H]1CC[C@@H](C)P1C2=C(P3[C@H](C)CC[C@H]3C)C(=O)OC2=O
InChI
1S/C16H24O3P2/c1-9-5-6-10(2)20(9)13-14(16(18)19-15(13)17)21-11(3)7-8-12(21)4/h9-12H,5-8H2,1-4H3/t9-,10-,11-,12-/m1/s1
InChI key
OQHMFJKKVZGWDC-DDHJBXDOSA-N
General description
Sold in collaboration with Solvias AG
Application
(−)-2,3-Bis[(2R,5R)-2,5-dimethylphospholano]maleic anhydride can be used to prepare its rhodium metal complexes, which are used as catalysts in the asymmetric hydrogenation reactions of alkenes.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Legal Information
catASium is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?