Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H20N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.28
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
9484552
Assay:
≥96.5% (GC), 97%
Form:
solid
Aby zapytać o ten produkt 670537, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥96.5% (GC), 97%
form
solid
optical activity
[α]/D +14±4°, c = 1 in 1 M HCl
optical purity
enantiomeric ratio: ≥95:5%
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1CCC[C@@H]1N
InChI
1S/C10H20N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-8-6-4-5-7(8)11/h7-8H,4-6,11H2,1-3H3,(H,12,13)/t7-,8-/m0/s1
InChI key
PAXDIBGWURAVIH-YUMQZZPRSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?