Przejdź do
668273
4-(Trimethylsilylethynyl)benzyl alcohol
97%
Synonim(y):
(4-Trimethylsilanylethynylphenyl)methanol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1080,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H16OSi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.34
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
1080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
68-72 °C
functional group
hydroxyl
SMILES string
C[Si](C)(C)C#Cc1ccc(CO)cc1
InChI
1S/C12H16OSi/c1-14(2,3)9-8-11-4-6-12(10-13)7-5-11/h4-7,13H,10H2,1-3H3
InChI key
WBNXRSFSSANBSA-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)