Merck
667307
L-Glutamic acid-d9
98 atom % D
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
DO2C(CD2)2CD(ND2)CO2D
Masa cząsteczkowa:
156.18
UNSPSC Code:
12352116
isotopic purity
98 atom % D
form
solid
optical activity
[α]25/D +31.0°, c = 2 in 5 M HCl
mp
205 °C (dec.)
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)