Przejdź do zawartości
664014
4-Bromo-2-chlorobenzoic acid
97%
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
BrC6H3(Cl)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
235.46
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
261-911-9
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
171-175 °C
functional group
bromo, carboxylic acid, chloro
SMILES string
OC(=O)c1ccc(Br)cc1Cl
InChI
1S/C7H4BrClO2/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3H,(H,10,11)
InChI key
JAVZWSOFJKYSDY-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)