Przejdź do zawartości
660981
L-Theanine-(ethyl-d5)
98 atom % D
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7D5H9O3N2
Masa cząsteczkowa:
179.23
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Mass shift:
M+5
Form:
solid
isotopic purity
98 atom % D
form
solid
mass shift
M+5
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])NC(=O)CC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C7H14N2O3/c1-2-9-6(10)4-3-5(8)7(11)12/h5H,2-4,8H2,1H3,(H,9,10)(H,11,12)/t5-/m0/s1/i1D3,2D2
InChI key
DATAGRPVKZEWHA-HOWSKJRISA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)