Przejdź do
65946
tert-Butyl 3-butenoate
≥98.0% (GC)
Synonim(y):
tert-Butyl vinylacetate
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H14O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.20
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.413
density
0.877 g/mL at 20 °C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)CC=C
InChI
1S/C8H14O2/c1-5-6-7(9)10-8(2,3)4/h5H,1,6H2,2-4H3
InChI key
NGASWKRTXGWPNN-UHFFFAOYSA-N
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
87.8 °F - closed cup
flash_point_c
31 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)