Merck
657751
Sigma-Aldrich
1-[3-(Trifluoromethyl)benzyl]piperazine
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H15F3N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.490
tw
89-91 °C/0.05 mmHg
gęstość
1.179 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1cccc(CN2CCNCC2)c1
InChI
1S/C12H15F3N2/c13-12(14,15)11-3-1-2-10(8-11)9-17-6-4-16-5-7-17/h1-3,8,16H,4-7,9H2
Klucz InChI
IUMQPHHEFKTLOZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup