Przejdź do
657190
Poly(sebacic acid), diacetoxy terminated
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1860,00 zł
1395,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C2H3O2 (C10H16O3)n C2H3O
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
MDL number:
1395,00 zł
Cena katalogowa1860,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Segment
Application
Biodegradable polymer for drug delivery applications.
Poly(sebacic acid) (diacetoxy-terminated) (PSA) may be used as a coating, to ensure erosion and subsequent drug release on only one direction of the coated biomedical device for the treatment of periodontitis.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
724823SMB00243
description
-
description
average Mn 2,500 (T)
description
≥95% (LC/MS-ELSD)
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)