Merck
657018
Sigma-Aldrich
Potassium 2-naphthalenetrifluoroborate
Synonim(y):
Potassium trifluoro(2-naphthyl)borate, Potassium trifluoro(naphthalen-2-yl)borate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H7BF3K
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
mp
>300 °C (lit.)
ciąg SMILES
[K+].F[B-](F)(F)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H7BF3.K/c12-11(13,14)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10;/h1-7H;/q-1;+1
Klucz InChI
FXRJHJJHIOIXKE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
  • Iron-promoted hydrolysis
  • Preparation of diaryl selenides using electrophilic selenium species in ionic liquids
  • Preparation of arylbenzeneacetic acids via palladium-catalyzed cross-coupling reaction with benzeneacetic acids in presence of amino acid ligands
  • Rh-catalyzed addition to N-tosyl or N-nosyl ketimine intermediates
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)