Merck
65700
N6-Methyladenine
≥99.0% (HPLC)
Synonim(y):
6-(Methylamino)purine, N-Methyladenine
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H7N5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.15
EC Number:
207-137-7
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
7707
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥99.0% (HPLC)
mp
≥300 °C
SMILES string
N1=CN=C(NC)C=2NC=NC12
InChI
InChI=1S/C6H7N5/c1-7-5-4-6(10-2-8-4)11-3-9-5/h2-3H,1H3,(H2,7,8,9,10,11)
InChI key
CKOMXBHMKXXTNW-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)