Przejdź do
656704
(S)-(−)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine
97%
Synonim(y):
(3S)-N,N-Dimethyl-3-pyrrolidinamine
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H14N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.19
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
Assay:
97%
assay
97%
optical activity
[α]/D −14±2°, c = 1 in ethanol
refractive index
n20/D 1.4650 (lit.)
bp
160 °C/760 mmHg (lit.)
density
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(C)[C@H]1CCNC1
InChI
1S/C6H14N2/c1-8(2)6-3-4-7-5-6/h6-7H,3-5H2,1-2H3/t6-/m0/s1
InChI key
AVAWMINJNRAQFS-LURJTMIESA-N
Application
(S)-(−)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine can be used as a reactant in the syntheses of oxadiazolylthiazole and xanthone derivatives of biological importance.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
124.1 °F
Temperatura zapłonu (°C)
51.15 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
132883-44-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)