Przejdź do
656283
Ethyl 3-ethyl-5-methylisoxazole-4-carboxylate
97%
Synonim(y):
3-Ethyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid ethyl ester
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H13NO3
Masa cząsteczkowa:
183.20
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
assay
97%
refractive index
n20/D 1.4630
bp
71-72 °C/0.5 mmHg (lit.)
density
1.066 g/mL at 25 °C
SMILES string
CCOC(=O)c1c(C)onc1CC
InChI
1S/C9H13NO3/c1-4-7-8(6(3)13-10-7)9(11)12-5-2/h4-5H2,1-3H3
InChI key
JDWLDZUUTIPZHV-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
217.4 °F - closed cup
flash_point_c
103 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)