Informacje o tej pozycji
isotopic purity
≥95 atom % 13C
assay
≥95% (CP)
form
solid
mp
113-115 °C (lit.)
mass shift
M+3
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[13c]1[13cH]cc(c[13cH]1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H/i3+1,4+1,6+1
InChI key
BTJIUGUIPKRLHP-JYLXJXPXSA-N
General description
Application
- Metabolomic profiling and pathway analysis
- Stable Isotope probing in Environmental microbiology
- Pharmaceutical formulation development
Features and Benefits
- Cost-effective solution for 4-Nitrophenol-1,2,6-13C3 ≥95 atom % 13C, ≥95% (CP) applications.
- Versatile use in different formulations involving 4-Nitrophenol-1,2,6-13C3 ≥95 atom % 13C, ≥95% (CP).
- High purity of 4-Nitrophenol-1,2,6-13C3 ≥95 atom % 13C, ≥95% (CP) ensures optimal performance.
- Exceptional stability and compatibility with various ingredients.
Benefits
- Enhances product efficacy and reliability in formulations.
- Increases market competitiveness of products containing 4-Nitrophenol-1,2,6-13C3 ≥95 atom % 13C, ≥95% (CP).
- Reduces time to market for products utilizing 4-Nitrophenol-1,2,6-13C3 ≥95 atom % 13C, ≥95% (CP).
- Improves overall product quality and consumer satisfaction.
Packaging
Stable Isotopes Customer Service.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Narządy docelowe
Kidney,Liver
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
336.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
169 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
93628-02-5
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?