Merck
653373
4-(Boc-amino)-1-[furan-2-yl(2-hydroxyphenyl)methyl]piperidine
97%
Synonim(y):
tert-Butyl-1-[furan-2-yl(2-hydroxyphenyl)methyl]piperidin-4-yl-carbamate
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H28N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
372.46
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
97%
form
solid
mp
109-114 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)NC1CCN(CC1)C(c2ccco2)c3ccccc3O
InChI
1S/C21H28N2O4/c1-21(2,3)27-20(25)22-15-10-12-23(13-11-15)19(18-9-6-14-26-18)16-7-4-5-8-17(16)24/h4-9,14-15,19,24H,10-13H2,1-3H3,(H,22,25)
InChI key
OHZFWZIFIYATEG-UHFFFAOYSA-N
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)