Merck
652385
1-Boc-4-(4-methoxycarbonylphenyl)piperazine
97%
Synonim(y):
Methyl 4-(Boc-piperazin-1-yl)-benzoate
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H24N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
320.38
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
97%
form
solid
mp
166-170 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
COC(=O)c1ccc(cc1)N2CCN(CC2)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C17H24N2O4/c1-17(2,3)23-16(21)19-11-9-18(10-12-19)14-7-5-13(6-8-14)15(20)22-4/h5-8H,9-12H2,1-4H3
InChI key
SMDBCJAJWDCJOP-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)