Przejdź do
650412
Borane tetrahydrofuran complex solution
1.0 M in THF, contains 0.005 M N-Isopropyl-N-methyl-tert-butylamine as stabilizer
Synonim(y):
Borane-THF (1:1), Borane-THF complex (1:1)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
BH3OC4H8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
85.94
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
Beilstein/REAXYS Number:
3668402
MDL number:
Produkt 650412 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
contains
0.005 M N-Isopropyl-N-methyl-tert-butylamine as stabilizer
Quality Segment
reaction suitability
reagent type: reductant
concentration
1.0 M in THF
density
0.880 g/mL at 25 °C
functional group
ether
storage temp.
2-8°C
SMILES string
B.C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O.BH3/c1-2-4-5-3-1;/h1-4H2;1H3
InChI key
RMCYTHFAWCWRFA-UHFFFAOYSA-N
Application
This useful reagent for reductions[1] and other transformations is now safer in transport utilizing this new stabilizer
Used to reduce nylon surface amide groups to secondary amines.
Packaging
The 25 mL Sure/Seal bottle is recommended as a single-use bottle. Repeated punctures will likely result in decreased performance of product.
Legal Information
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Still not finding the right product?
signalword
Danger
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
flash_point_f
1.4 °F - closed cup
flash_point_c
-17 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3 - Water-react. 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
85523-00-8 + 109-99-9 + 14044-65-6
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)