Merck
650382
4-Hydroxyphenol, polymer-bound
50-100 mesh particle size, extent of labeling: 0.5-1.5 mmol/g OH loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
crosslinking
1 % cross-linked with divinylbenzene
extent of labeling
0.5-1.5 mmol/g OH loading
particle size
50-100 mesh
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)