Przejdź do
650137
Benzofurazan
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
226,00 zł
169,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H4N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
120.11
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
169,50 zł
Cena katalogowa226,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
solid
bp
75-85 °C/20 mmHg (lit.)
mp
47-51 °C (lit.)
SMILES string
c1ccc2nonc2c1
InChI
1S/C6H4N2O/c1-2-4-6-5(3-1)7-9-8-6/h1-4H
InChI key
AWBOSXFRPFZLOP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
168.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
76 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)