Merck
650099
Methyl 4-(4-formylphenyl)benzoate
95%
Synonim(y):
4′-Formylbiphenyl-4-carboxylic acid methyl ester
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H12O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.25
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
95%
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
95%
form
solid
mp
112-116 °C
functional group
aldehyde, ester
SMILES string
COC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccc(C=O)cc2
InChI
1S/C15H12O3/c1-18-15(17)14-8-6-13(7-9-14)12-4-2-11(10-16)3-5-12/h2-10H,1H3
InChI key
URINKTWOCVLGGR-UHFFFAOYSA-N
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)