Merck
648329
3,4-Propylenedioxypyrrole
2 % (w/v) in THF
Synonim(y):
ProDOP
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H9NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
139.15
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
concentration
2 % (w/v) in THF
storage temp.
−20°C
SMILES string
C1COc2c[nH]cc2OC1
InChI
1S/C7H9NO2/c1-2-9-6-4-8-5-7(6)10-3-1/h4-5,8H,1-3H2
InChI key
AURPDCSZNCSKNM-UHFFFAOYSA-N
Application
Used for the in situ chemical polymerization of electrochromic Poly(3,4-propylenedioxypyrrole).
signalword
Danger
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
1.0 °F
flash_point_c
-17.2 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
109-99-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)