Przejdź do
647756
1-Acetylpiperidine-4-carboxylic acid
97%
Synonim(y):
N-Acetylisonipecotic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
138,00 zł
103,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H13NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.19
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
247-049-6
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
103,50 zł
Cena katalogowa138,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
180-184 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
CC(=O)N1CCC(CC1)C(O)=O
InChI
1S/C8H13NO3/c1-6(10)9-4-2-7(3-5-9)8(11)12/h7H,2-5H2,1H3,(H,11,12)
InChI key
WFCLWJHOKCQYOQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for synthesis of:
  • Triazole derivatives
  • Antiproliferative agents
  • CDK inhibitors
  • CCR5 antagonists for HIV treatment
  • nhNK1 antagonists
  • Piperidine derivatives
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)