Merck
646504
Methyl 4-(3-hydroxyphenyl)benzoate
97%
Synonim(y):
Methyl 3′-hydroxy-[1,1′-biphenyl]-4-carboxylate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOC6H4C6H4CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.24
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
97%
form
solid
mp
153-157 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)c1ccc(cc1)-c2cccc(O)c2
InChI
1S/C14H12O3/c1-17-14(16)11-7-5-10(6-8-11)12-3-2-4-13(15)9-12/h2-9,15H,1H3
InChI key
LIQIQAWUDHGWSL-UHFFFAOYSA-N
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)