Merck
646245
Glyceryl tri(oleate-9,10-13C2)
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonim(y):
Triolein-9,10-13C2
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C6C51H104O6
Masa cząsteczkowa:
891.39
UNSPSC Code:
12352108
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
97% (CP)
Mass shift:
M+6
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
97% (CP)
bp
235-240 °C (lit.)
density
0.917 g/mL at 25 °C
mass shift
M+6
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCC\[13CH]=[13CH]/CCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCC\[13CH]=[13CH]/CCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCC\[13CH]=[13CH]/CCCCCCCC
InChI
1S/C57H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-30,54H,4-24,31-53H2,1-3H3/b28-25-,29-26-,30-27-/i25+1,26+1,27+1,28+1,29+1,30+1
InChI key
PHYFQTYBJUILEZ-VJJJIHCLSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
awg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)