Przejdź do
645087
5-Phenylisoxazole-3-carboxylic acid
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
952,00 zł
809,20 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H7NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.17
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
809,20 zł
Cena katalogowa952,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
160-164 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, phenyl
SMILES string
OC(=O)c1cc(on1)-c2ccccc2
InChI
1S/C10H7NO3/c12-10(13)8-6-9(14-11-8)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H,12,13)
InChI key
XJYOBHXWBRKOQO-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
645060JRD0175JRD0219
description
97%
description
97%
description
AldrichCPR
description
AldrichCPR
assay
97%
assay
97%
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
mp
160-164 °C (lit.)
mp
58-62 °C (lit.)
mp
-
mp
-
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
functional group
phenyl, carboxylic acid
functional group
phenyl, aldehyde
functional group
ester, phenyl
functional group
ester, phenyl
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)