Przejdź do
644129
Magnesium di-tert-butoxide
≥85%
Synonim(y):
Magnesium tert-butoxide
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3COMgOC(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.53
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
250-931-3
Beilstein/REAXYS Number:
3979348
MDL number:
Assay:
≥85%
Form:
solid
assay
≥85%
form
solid
SMILES string
CC(C)(C)O[Mg]OC(C)(C)C
InChI
1S/2C4H9O.Mg/c2*1-4(2,3)5;/h2*1-3H3;/q2*-1;+2
InChI key
RTKCPZYOLXPARI-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Magnesium di-tert-butoxide
pictograms
FlameCorrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)