Przejdź do zawartości
643297
Gold coated mica
layer thickness 2000 Å, 99.999% (Au)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Au
Masa cząsteczkowa:
196.97
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
EC Number:
231-165-9
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99.999% (Au)
L × W × thickness
3 in. × 1 in. × 150 μm
layer thickness
2000 Å
SMILES string
[Au]
InChI
1S/Au
InChI key
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Features and Benefits
The gold surface is highly polycrystalline but shows a tendency towards <111> orientation which can be greatly enhanced by annealing.
Packaging
1ea = 1 in. × 3 in. sheet
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gold coated mica
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)