The coverslip is coated with gold on a single side.
Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
24 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5300,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Au
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.97
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141717
MDL number:
5300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
99.99% (Ti), 99.999% (Au)
diam. × thickness
15 mm × 130-170 μm
layer thickness
100 Å
refractive index
n20/589.3 1.523
matrix attachment
Titanium, as adhesion layer used to bind the gold to the borosilicate glass cover slip
SMILES string
[Au]
InChI
1S/Au
InChI key
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Features and Benefits
Corning® 0211 zinc titania glass, a particular formulation of borosilicate glass that lends itself very well to being sliced into thin pieces.
The gold surface is highly polycrystalline but shows a tendency towards <111> orientation.
Other Notes
Titanium adhesion layer used to bind the gold to a borosilicate glass cover slip.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| diam. × thickness 15 mm × 130-170 μm | diam. × thickness - | diam. × thickness - | diam. × thickness - |
| matrix attachment Titanium, as adhesion layer used to bind the gold to the borosilicate glass cover slip | matrix attachment Titanium, as adhesion layer used to bind the gold to the aluminosilicate glass cover slip | matrix attachment - | matrix attachment - |
| layer thickness 100 Å | layer thickness 100 Å | layer thickness - | layer thickness - |
| assay 99.99% (Ti), 99.999% (Au) | assay 99.9% (Ti), 99.999% (Au) | assay 99.9% | assay 99.9% |
| refractive index n20/589.3 1.523 | refractive index n20/400 1.52 (lit.) | refractive index - | refractive index - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gold coated glass cover slip
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
is the gold coated from both side or one side. it has not been mentioned in analysis paper?