Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H7NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
161.16
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
95%
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
95%
form
solid
mp
113-117 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, nitrile
SMILES string
OC(=O)Cc1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C9H7NO2/c10-6-8-3-1-2-7(4-8)5-9(11)12/h1-4H,5H2,(H,11,12)
InChI key
ZNXMNKGBHYVNNE-UHFFFAOYSA-N
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?