Przejdź do
63879
Mercurisorb™
Synonim(y):
Mercury disposal kit
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1080,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.23
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
1080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Application
Rapid absorber for safe disposal of mercury
Packaging
Emergency kit with 100 g Mercurisorb™ incl. disposable gloves, minishovel and brush, disposable pipettes in a compact plastic case.
Legal Information
Mercurisorb is a trademark of Carl Roth GmbH & Co.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mercurisorb™
Słowo ostrzegawcze
Danger
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)