Merck
634476
Furan-3-ylethynyltrimethylsilane
97%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H12OSi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.28
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
97%
refractive index
n20/D 1.4910 (lit.)
bp
184-186 °C (lit.)
density
0.906 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
silyl
SMILES string
C[Si](C)(C)C#Cc1ccoc1
InChI
1S/C9H12OSi/c1-11(2,3)7-5-9-4-6-10-8-9/h4,6,8H,1-3H3
InChI key
YTKPUDNQUBDSHF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura zapłonu (°C)
65 °C
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
149.0 °F
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)