Kluczowe dokumenty
633429
3,5-Dimethylpyrazole-1-carboxamidine hydrochloride, polymer-supported
100-200 mesh, extent of labeling: 1.0-2.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Wybierz wielkość
Wybierz wielkość
About This Item
sieciowanie krzyżowe
1 % cross-linked with divinylbenzene
zakres etykietowania
1.0-2.0 mmol/g loading
wielkość cząstki
100-200 mesh
InChI
1S/C6H10N4.Cl/c1-4-3-5(2)10(9-4)6(7)8;/h3H,1-2H3,(H3,7,8);
Klucz InChI
VEBVDVIHRVPBQW-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)