Przejdź do zawartości
632597
1,3-Dihydro-4,5-diphenyl-2H-imidazol-2-one
97%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H12N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
236.27
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
MDL number:
Assay:
97%
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
97%
mp
>300 °C
SMILES string
O=C1NC(=C(N1)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C15H12N2O/c18-15-16-13(11-7-3-1-4-8-11)14(17-15)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H2,16,17,18)
InChI key
JAWYWGRTWUVTEN-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)