Merck
632236
Poly[4-(2,2-dicyanovinyl)-N-bis(hydroxyethyl)aniline-alt-1,4-phenylenediacrylate]
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[(C14H13N3O2)(C12H8O2)]n
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)