Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 381,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1270,00 zł 1079,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
108.18
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
381,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.4490 (lit.)
bp
132-134 °C (lit.)
density
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C#CCC1CCCC1
InChI
1S/C8H12/c1-2-5-8-6-3-4-7-8/h1,8H,3-7H2
InChI key
VBTCAHMANZTRMG-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description 97% | description - | description AldrichCPR |
| assay 97% | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| density 0.827 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - |
| bp 132-134 °C (lit.) | bp - | bp - |
| refractive index n20/D 1.4490 (lit.) | refractive index - | refractive index - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
69.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
21 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?