Przejdź do
63040
Magnesium
grit, ≥99.0% (KT)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
341,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
985,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Mg
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
24.31
UNSPSC Code:
12352300
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-104-6
Beilstein/REAXYS Number:
4948473
MDL number:
eCl@ss:
38110201
Assay:
≥99.0% (KT)
Form:
grit
341,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
1 mmHg ( 621 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (KT)
form
grit
autoignition temp.
950 °F
reaction suitability
reagent type: reductant
resistivity
4.46 μΩ-cm, 20°C
particle size
50-150 mesh
bp
1090 °C (lit.)
mp
648 °C (lit.)
density
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Fe: ≤500 mg/kg
SMILES string
[Mg]
InChI
1S/Mg
InChI key
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Application
Magnesium grits can be used in the synthesis of various organomagnesium compounds including Grignard reagents. It can also be used in the preparation of magnesium alloys.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
GF45226504GF3091177863035
Magnesium foil, thickness 0.02 mm, 6 mm diameter, purity 99.9%
GF45226504
Magnesium
Magnesium wire reel, 2m, diameter 0.125mm, as drawn, 99.9+%
GF30911778
Magnesium
description
grit, ≥99.0% (KT)
description
foil, thickness 0.02 mm, 6 mm diameter, purity 99.9%
description
wire reel, 2m, diameter 0.125mm, as drawn, 99.9+%
description
purum, for Grignard reactions, ≥99.5%, turnings
assay
≥99.0% (KT)
assay
99.9%
assay
99.9%
assay
≥99.5%
reaction suitability
reagent type: reductant
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction, reagent type: reductant
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
density
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
1090 °C (lit.)
bp
1090 °C (lit.)
bp
1090 °C (lit.)
bp
1090 °C (lit.)
mp
648 °C (lit.)
mp
648 °C (lit.)
mp
648 °C (lit.)
mp
648 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Magnesium
Piktogramy
Flame
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Klasa składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Water-react. 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)